Stampa…
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302838-10G PC302838-5G PC302838-1G
APOSPC302838-10GEA 799 EUR
APOSPC302838-10G APOSPC302838-5G APOSPC302838-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258728
CAS Number: 1017778-18-5