Stampa…
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302834-1G PC302834-5G PC302834-10G
APOSPC302834-1GEA 422 EUR
APOSPC302834-1G APOSPC302834-5G APOSPC302834-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₅ClF₅NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652453
CAS Number: 1240257-97-9