Stampa…
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302833-1G PC302833-5G PC302833-10G
APOSPC302833-1GEA 350 EUR
APOSPC302833-1G APOSPC302833-5G APOSPC302833-10G
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Formula: C₈H₆ClF₅OS
Peso molecolare: 280,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652455
CAS Number: 1180486-96-7