Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302832-5G PC302832-1G
APOSPC302832-5GEA 158 EUR
APOSPC302832-5G APOSPC302832-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519326
CAS Number: 1092460-78-0