Stampa…
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302828-10G PC302828-5G PC302828-1G
APOSPC302828-10GEA 0 EUR
APOSPC302828-10G APOSPC302828-5G APOSPC302828-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆ClF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660335
CAS Number: 886761-65-5
UN: 2735
ADR: 8,III