Stampa…
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302827-10G PC302827-5G PC302827-1G PC302827-25G PC302827-100G
APOSPC302827-10GEA 513 EUR
APOSPC302827-10G APOSPC302827-5G APOSPC302827-1G APOSPC302827-25G APOSPC302827-100G
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-2,4-difluorotoluene
Formula: C₇H₄BrClF₂
Peso molecolare: 241,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116003
CAS Number: 886501-15-1
UN: 3265
ADR: 8,II