Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302826-10G PC302826-5G PC302826-1G
APOSPC302826-10GEA 0 EUR
APOSPC302826-10G APOSPC302826-5G APOSPC302826-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃BrClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519379
CAS Number: 1092461-36-3