Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302820-5G PC302820-1G PC302820-25G
APOSPC302820-5GEA 132 EUR
APOSPC302820-5G APOSPC302820-1G APOSPC302820-25G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
Peso molecolare: 188,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660200
CAS Number: 886498-85-7