Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302819-10G PC302819-5G PC302819-1G
APOSPC302819-10GEA 361 EUR
APOSPC302819-10G APOSPC302819-5G APOSPC302819-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 238,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399758
CAS Number: 1261445-13-9