Stampa…
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302816-1G PC302816-5G
APOSPC302816-1GEA 350 EUR
APOSPC302816-1G APOSPC302816-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formula: C₈H₇F₅OS
Peso molecolare: 246,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652476
CAS Number: 1240257-13-9