Stampa…
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302815-1G PC302815-5G
APOSPC302815-1GEA 215 EUR
APOSPC302815-1G APOSPC302815-5G
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832328
CAS Number: 1017779-10-0