Stampa…
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302814-10G PC302814-5G PC302814-1G
APOSPC302814-10GEA 282 EUR
APOSPC302814-10G APOSPC302814-5G APOSPC302814-1G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062375
CAS Number: 468074-92-2