Stampa…
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302812-1G PC302812-5G
APOSPC302812-1GEA 350 EUR
APOSPC302812-1G APOSPC302812-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formula: C₈H₆F₅NOS
Peso molecolare: 259,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652491
CAS Number: 1240256-84-1