Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC302808-1G PC302808-5G
APOSPC302808-1GEA 237 EUR
APOSPC302808-1G APOSPC302808-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₇F₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687199
CAS Number: 1323966-11-5