Stampa…
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
PC302807-100MG PC302807-500MG
APOSPC302807-100MGEA 48 EUR
APOSPC302807-100MG APOSPC302807-500MG
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁H₁F₄NO₂
Peso molecolare: 265.20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687203
CAS Number: 1435806-24-8