2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC302806-1G
PC302806-5G
APOSPC302806-1GEA
238
EUR
APOSPC302806-1G
APOSPC302806-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₈H₇F₄N Peso molecolare: 193,14 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22201049 CAS Number: 1373920-66-1 |