Stampa…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
PC302804-5G PC302804-1G
APOSPC302804-5GEA 851 EUR
APOSPC302804-5G APOSPC302804-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₇F₄NO₂
Peso molecolare: 237,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201042
CAS Number: 1373920-76-3