Stampa…
2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302803-10G PC302803-5G PC302803-1G
APOSPC302803-10GEA 282 EUR
APOSPC302803-10G APOSPC302803-5G APOSPC302803-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
2-Fluoro-4-methoxybenzamide
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01117440
CAS Number: 874804-31-6