Stampa…
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzamide
PC302794-1G PC302794-5G PC302794-250MG
APOSPC302794-1GEA 342 EUR
APOSPC302794-1G APOSPC302794-5G APOSPC302794-250MG
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide 98%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzamide
Formula: C₇H₅ClF₅NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22988934
CAS Number: 1431329-71-3