Stampa…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302792-10G PC302792-5G PC302792-1G
APOSPC302792-10GEA 360 EUR
APOSPC302792-10G APOSPC302792-5G APOSPC302792-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂O
Punto di fusione: 43…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115925
CAS Number: 94278-68-9
UN: 3261
ADR: 8,II