Stampa…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302791-10G PC302791-5G PC302791-1G
APOSPC302791-10GEA 328 EUR
APOSPC302791-10G APOSPC302791-5G APOSPC302791-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂O
Peso molecolare: 237,04 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115906
CAS Number: 886498-55-1
UN: 3261
ADR: 8,II