Stampa…
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302790-10G PC302790-5G PC302790-1G
APOSPC302790-10GEA 361 EUR
APOSPC302790-10G APOSPC302790-5G APOSPC302790-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄Cl₂F₃NO
Punto di fusione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519346
CAS Number: 53012-81-0