2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇BrF₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115936 CAS Number: 886499-17-8 UN: 3265 ADR: 8,II |