Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302788-10G PC302788-5G PC302788-1G
APOSPC302788-10GEA 348 EUR
APOSPC302788-10G APOSPC302788-5G APOSPC302788-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂O
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116023
CAS Number: 886501-83-3
UN: 3261
ADR: 8,II