Stampa…
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
PC302787-10G PC302787-5G PC302787-1G
APOSPC302787-10GEA 1020 EUR
APOSPC302787-10G APOSPC302787-5G APOSPC302787-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂O
Peso molecolare: 237,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115985
CAS Number: 689254-23-7