Stampa…

4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%

Fornitore: Apollo Scientific

Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzyl Bromide

PC302785-5G PC302785-1G PC302785-25G
APOSPC302785-5GEA 102 EUR
APOSPC302785-5G APOSPC302785-1G APOSPC302785-25G
4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrF
Peso molecolare: 203,05 g/mol
Punto di ebollizione: 142 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03701059
CAS Number: 862539-91-1
UN: 3265
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR