Stampa…
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302782-1G PC302782-5G
APOSPC302782-1GEA 171 EUR
APOSPC302782-1G APOSPC302782-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₁F₂NO
Peso molecolare: 187,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258708
CAS Number: 1017779-64-4