Stampa…
4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302781-5G PC302781-1G
APOSPC302781-5GEA 148 EUR
APOSPC302781-5G APOSPC302781-1G
4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone 98%
4'-Chloro-3'-fluoropropiophenone
Formula: C₉H₈ClFO
Peso molecolare: 186,61 g/mol
Punto di fusione: 30…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832382
CAS Number: 1017779-67-7