Stampa…
4-Chloro-3-fluorobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
PC302780-5G PC302780-1G
APOSPC302780-5GEA 97.4 EUR
APOSPC302780-5G APOSPC302780-1G
4-Chloro-3-fluorobenzylamine 97%
4-Chloro-3-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₇ClFN
Peso molecolare: 159,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116008
CAS Number: 72235-58-6
UN: 2735
ADR: 8,III