Stampa…
4-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC302779-5G PC302779-1G
APOSPC302779-5GEA 68.4 EUR
APOSPC302779-5G APOSPC302779-1G
4-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
4-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₇ClFN
Peso molecolare: 159,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06212852
CAS Number: 72235-57-5
UN: 2735
ADR: 8,III