Stampa…
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302778-5G PC302778-1G
APOSPC302778-5GEA 193 EUR
APOSPC302778-5G APOSPC302778-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆ClF₂N
Peso molecolare: 177,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660350
CAS Number: 518357-43-2
UN: 2735
ADR: 8,III