Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302764-10G PC302764-5G PC302764-1G
APOSPC302764-10GEA 386 EUR
APOSPC302764-10G APOSPC302764-5G APOSPC302764-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅ClFNO
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660326
CAS Number: 886761-59-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III