5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₀H₈F₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832297 CAS Number: 1017778-24-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |