Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302761-1G PC302761-5G PC302761-10G
APOSPC302761-1GEA 148 EUR
APOSPC302761-1G APOSPC302761-5G APOSPC302761-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652514
CAS Number: 123572-63-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III