5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302760-1G
PC302760-5G
APOSPC302760-1GEA
170
EUR
APOSPC302760-1G
APOSPC302760-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formula:
C₇H₄ClF₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11519363 CAS Number: 1092461-24-9 |