5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302758-5G
PC302758-10G
APOSPC302758-5GEA
14.7
EUR
APOSPC302758-5G
APOSPC302758-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₅ClF₃NO Peso molecolare: 211,57 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06410919 CAS Number: 326-64-7 |