Stampa…
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302757-1G PC302757-5G PC302757-10G
APOSPC302757-1GEA 91.6 EUR
APOSPC302757-1G APOSPC302757-5G APOSPC302757-10G
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso molecolare: 218,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832293
CAS Number: 1000544-72-8