Stampa…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302755-10G PC302755-5G PC302755-1G
APOSPC302755-10GEA 250 EUR
APOSPC302755-10G APOSPC302755-5G APOSPC302755-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
Peso molecolare: 206,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202983
CAS Number: 773871-39-9