Stampa…
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
PC302752-10G PC302752-5G
APOSPC302752-10GEA 297 EUR
APOSPC302752-10G APOSPC302752-5G
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701058
CAS Number: 80141-91-9