Stampa…
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302750-1G PC302750-5G PC302750-10G
APOSPC302750-1GEA 159 EUR
APOSPC302750-1G APOSPC302750-5G APOSPC302750-10G
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258681
CAS Number: 1017779-13-3