Stampa…
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302748-10G PC302748-5G PC302748-1G
APOSPC302748-10GEA 282 EUR
APOSPC302748-10G APOSPC302748-5G APOSPC302748-1G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06247325
CAS Number: 883536-06-9