Stampa…
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302747-10G PC302747-5G PC302747-1G
APOSPC302747-10GEA 282 EUR
APOSPC302747-10G APOSPC302747-5G APOSPC302747-1G
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Peso molecolare: 200,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258688
CAS Number: 1017779-29-1