Stampa…
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302746-1G PC302746-5G PC302746-25G
APOSPC302746-1GEA 58.2 EUR
APOSPC302746-1G APOSPC302746-5G APOSPC302746-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,16 g/mol
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258695
CAS Number: 1017779-48-4