4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₀H₁₀F₂O₂ Punto di fusione: 39…42 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258710 CAS Number: 1017779-68-8 |