4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302741-10G
PC302741-5G
PC302741-1G
PC302741-25G
APOSPC302741-10GEA
277
EUR
APOSPC302741-10G
APOSPC302741-5G
APOSPC302741-1G
APOSPC302741-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula:
C₈H₄ClF₃O₃ Punto di fusione: 124…126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660238 CAS Number: 886500-50-1 |