Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302740-10G PC302740-5G PC302740-1G
APOSPC302740-10GEA 315 EUR
APOSPC302740-10G APOSPC302740-5G APOSPC302740-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 224,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660219
CAS Number: 886499-59-8