Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302738-1G PC302738-5G
APOSPC302738-1GEA 136 EUR
APOSPC302738-1G APOSPC302738-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃NO
Peso molecolare: 225,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393826
CAS Number: 1261605-72-4