Stampa…
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
PC302737-1G PC302737-5G
APOSPC302737-1GEA 136 EUR
APOSPC302737-1G APOSPC302737-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
Formula: C₁₂H₁₄F₂O₃
Peso molecolare: 244,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201023
CAS Number: 1373921-12-0