Stampa…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302735-10G PC302735-5G PC302735-1G
APOSPC302735-10GEA 246 EUR
APOSPC302735-10G APOSPC302735-5G APOSPC302735-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660196
CAS Number: 425702-18-7