Stampa…
3'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302732-1G PC302732-5G
APOSPC302732-1GEA 181 EUR
APOSPC302732-1G APOSPC302732-5G
3'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
3'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₁₆H₁₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025377
CAS Number: 916420-58-1